Learn More
Varilla de cinc, 1,27 cm de diámetro, +99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11385928
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
30 cm
60 cm
90 cm
Tamaño de la unidad:
30 cm
60 cm
90 cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11385928 60 cm 60 cm
11365928 30 cm 30 cm
11375928 90 cm 90 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11385928 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010433.RS
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7440-66-6 | Zn | 65.38 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-66-6
Fórmula molecular Zn
Peso molecular (g/mol) 65.38
Número MDL MFCD00011291
Clave InChI HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
Nombre IUPAC cinc
SMILES [Zn]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc rod
Nombre de nota 1.27cm (0.5 in.) dia.
Cantidad 60 cm
Olor Odorless
Peso ≈9.03g/cm
Formulario Varilla, ≈9,03 g/cm
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza ≥99.99%