Learn More
Varilla de cinc, > 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11366557
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
15 cm
45 cm
90 cm
Tamaño de la unidad:
15 cm
45 cm
90 cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11366557 15 cm 15 cm
11376557 45 cm 45 cm
11356557 90 cm 90 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11366557 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 000422.BT
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Forma: aprox. 9,03 g/cm
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-66-6
Fórmula molecular Zn
Peso molecular (g/mol) 65.38
Número MDL MFCD00011291
Clave InChI HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
Nombre IUPAC cinc
SMILES [Zn]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc
Color Gris
Aspecto Gray rod
Cantidad 15 cm
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9+% (Metals basis)
Formulario Varilla, ≈9,03 g/cm