Learn More
Propionato de cinc, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Used to reduce irritation from molds, fungi, and bacteria and as a topical antifungal agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Se utiliza para reducir la irritación provocada por mohos, hongos y bacterias, y como agente antifúngico de aplicación tópica.
Solubilidad
Soluble en alcohol, éter y cloroformo. Miscible con etanol; soluble en éter dietílico; ligeramente soluble en cloroformo.
Notas
Higroscópico, proteger del agua/humedad y de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacénese bajo gas inerte.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Zinc propionate |
| Cantidad | 50 g |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Índice Merck | 14,10153 |
| Información de solubilidad | Soluble in alcohol,ether,chloroform. Miscible with ethanol; soluble in diethyl ether; slightly soluble in chloroform. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 211.53 |
| Porcentaje de pureza | 97% |