Learn More
Cinc en polvo, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11306567
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
5 x 1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 Kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11306567 1 kg 1 Kg
11396557 250 g 250 g
15430967 5 x 1 kg 1 Kg
11386557 5 kg 5 Kg
11316567 5 kg 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11306567 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 000424.A1
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-66-6
Fórmula molecular Zn
Peso molecular (g/mol) 65.38
Número MDL MFCD00011291
Clave InChI HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
Nombre IUPAC cinc
SMILES [Zn]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc
Color Gris
Aspecto Gray powder
Densidad 7.14g/cm3
Cantidad 1 kg
Tamaño de malla -100 Mesh
Olor Odorless
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Presión de vapor 1 hPa (1mmHg)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (Metals basis)
Formulario Polvo
Formula Weight (peso de la fórmula) 65.38