Descripción
Llave de barril universal para abrir sin esfuerzo incluso cierres de barril estrechos de 19,05 mm a 50,8 mm. Una herramienta irrompible fabricada con acero chapado en zinc.
Especificaciones
Especificaciones
| Aplicaciones | Apertura de cierres herméticos de tambores de entre 19,05 y 50,8 mm |
| Para utilizar con | Bomba para barril de acero inoxidable |
| Tipo | Llave de tambor |
| Material | Acero chapado en zinc |