Learn More
Zinc ftalocianina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10595101 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 GR
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10595101 5 g 5 GR
10495081 25 g 25 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10595101 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 422750050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.75€
    49.65€ / 5 g
    Ahorro 10.10€
    16% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 14320-04-8 | C32H16N8Zn | 577.91 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14320-04-8
Clave InChI PODBBOVVOGJETB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo zinc phthalocyanine, znpc, phthalocyanine zinc, zinc ii phthalocyanine, phthalocyanine, zinc, zinc phthalocyanine, dye content 97 %
PubChem CID 2735172
ChEBI CHEBI:51218
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=NC4=NC(=NC5=C6C=CC=CC6=C([N-]5)N=C7C8=CC=CC=C8C(=N7)N=C2[N-]3)C9=CC=CC=C94.[Zn+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc phthalocyanine
Nombre de nota 98%
Color Morado
Pérdida por secado 5% max. (105°C)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C32H16N8Zn
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Peso molecular (g/mol) 577.91
Formula Weight (peso de la fórmula) 577.91
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Polvo