Learn More
MedChemExpress Zinc phthalocyanine
Código de producto. 16461779
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16461779 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16461779 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HY192041g
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Zinc phthalocyanine is commonly applied in industry (catalysts, photoconductors) and biomedical (photodynamic therapy, PDT). Zinc phthalocyanine can be used to photooxidise cyclohexane.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 4°C, protect from light, stored under nitrogen ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light, stored under nitrogen)
Tipo de producto Dye Reagents
Cantidad 1 g
Condiciones de envío Room temperature
Solubilidad DMF : 2.7 mg/mL (4.67 mM; Need ultrasonic and warming)
Objetivo HBV
Peso molecular 577.9 g/mol
CAS 14320-04-8
Sinónimo ZnPc