Learn More
Fosfuro de cinc, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15472277
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
0.50 g
10 g
2 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15472277 10 g 10 g
15452277 0.5 g 0.50 g
15462277 2 g 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15472277 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 045459.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1314-84-7 | Zn3P2
Zinc phosphide has useful applications in photovoltaic cells. It is also employed as a laboratory chemical. It plays an important role in medicine and pharmaceuticals. It acts as a fumigant in grain storage.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1314-84-7
Fórmula molecular Zn3P2
Número MDL MFCD00049631
Especificaciones
Punto de ebullición 1100°C
Nombre del producto químico o material Zinc phosphide
Punto de fusión 420°C
Forma física Piezas de 6 mm y hacia abajo
Cantidad 10 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Densidad 4.55 g/mL
Número UN UN1714
Índice Merck 14,10152
Información de solubilidad Insoluble in water and ethanol. Soluble in benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.1
Porcentaje de pureza 99.999%