Learn More
Fosfuro de cinc, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11373817
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
0.50 g
10 g
2 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11373817 10 g 10 g
11353817 0.5 g 0.50 g
11363817 2 g 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11373817 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 035664.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
Aplicaciones útiles en células fotovoltaicas. También se emplea como un químico de laboratorio.
Zinc phosphide has useful applications in photovoltaic cells. It is also employed as a laboratory chemical. It plays an important role in medicine and pharmaceuticals. It acts as a fumigant in grain storage.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1314-84-7
Fórmula molecular P2Zn3
Número MDL MFCD00049631
Especificaciones
Punto de ebullición 1100°C
Nombre del producto químico o material Zinc phosphide
Punto de fusión 420°C
Forma física Polvo aglomerado, 3 mm y hacia abajo
Cantidad 10 g
Envase Frasco de vidrio
Sensibilidad Moisture sensitive
Gravedad específica 4.55
Densidad 4.55
Fórmula lineal Zn3P2
Número UN UN1714
Información de solubilidad Insoluble in water and ethanol. Soluble in benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.1
Porcentaje de pureza 99.9%