Learn More
Fosfuro de cinc, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11353817
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
0.50 g
10 g
2 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11353817 0.5 g 0.50 g
11363817 2 g 2 g
11373817 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11353817 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 035664.02
Solicitar formato a granel o personalizado
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Aplicaciones útiles en células fotovoltaicas. También se emplea como un químico de laboratorio.
Zinc phosphide has useful applications in photovoltaic cells. It is also employed as a laboratory chemical. It plays an important role in medicine and pharmaceuticals. It acts as a fumigant in grain storage.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1314-84-7
Fórmula molecular P2Zn3
Número MDL MFCD00049631
Tekniske data
Punto de ebullición 1100°C
Nombre del producto químico o material Zinc phosphide
Punto de fusión 420°C
Forma física Polvo aglomerado, 3 mm y hacia abajo
Cantidad 0.5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9% (metals basis)
Información de solubilidad Insoluble in water and ethanol. Soluble in benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.1
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 4.55
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.