Learn More
Fosfato de cinc (ortofosfato), Puratronic™, 99,995 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11392108
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11392108 5 g 5 g
11302118 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11392108 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 013013.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7779-90-0 | O8P2Zn3 | 386.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7779-90-0
Fórmula molecular O8P2Zn3
Peso molecular (g/mol) 386.08
Número MDL MFCD00036282
Clave InChI LRXTYHSAJDENHV-UHFFFAOYSA-H
Sinónimo zinc phosphate, delaphos, trizinc diphosphate, zinc orthophosphate, trizinc phosphate, delaphos 2m, bonderite 40, granodine 80, microphos 90, granodine 16nc
PubChem CID 24519
Nombre IUPAC tricinc;difosfato
SMILES [O-]P(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[Zn+2].[Zn+2].[Zn+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc phosphate (ortho)
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal Zn3(PO4)2
Número UN UN3077
Formula Weight (peso de la fórmula) 386.05
Porcentaje de pureza 99.995%
Grado Puratronic
Olor Odorless
Densidad 3.75 g/mL