Learn More
Pentametilenditiocarbamato de zinc, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Zinc Pentamethylenedithiocarbamate |
| CAS | 13878-54-1 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C12 H20 N2 S4 Zn |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Zinc','bis(1-piperidinecarbodithioato-κS1,κS1')-','(T-4)-, Zinc','bis(1-piperidinecarbodithioato)- (8CI), Zinc','bis(1-piperidinecarbodithioato-S,S')-','(T-4)-, 1-Piperidinecarbodithioic acid','zinc complex, Accelerator ZPD, Bis(piperidinocarbodithioato)zinc, Nocceler ZP, Vulkacit ZP, Vulkacit ZPD, ZP, Zinc N,N-pentamethylenedithiocarbamate, Zinc pentamethylenedithiocarbamate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C6H11NS2.Zn/c2*8-6(9)7-4-2-1-3-5-7;/h2*1-5H2,(H,8,9);/q;;+2/p-2 |
| SMILES | C1CCN(CC1)C(=S)[S-].C1CCN(CC1)C(=S)[S-].[Zn+2] |
| Peso molecular (g/mol) | 385.94 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 383.9801 |
| Mostrar más |