Learn More
Zinc p-toluenesulfonate hydrate, Thermo Scientific™
Código de producto. 10283052 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10283052 25 g Glass bottle 25 g
1 options
Código de producto. 10283052 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 371080250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc p-toluenesulfonate hydrate
CAS 123334-05-4
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C14H14O6S2Zn
Fórmula lineal (CH3C6H4SO3)2Zn·H2O
Número MDL MFCD00151013
Cantidad 25 g
Sinónimo zinc p-toluenesulfonate hydrate, acmc-20eh0l, p-toluenesulfonic acid zinc salt, zinc 2+ hydrate ditosylate, p-toluenesulfonic acid zinc salt hydrate, benzenesulfonic acid,4-methyl-, zinc salt, hydrate 2:1:?
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Clave InChI YISPIDBWTUCKKH-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Zn++].CC1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=O.CC1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=O
Nombre IUPAC zinc(2+) bis(4-methylbenzene-1-sulfonate)
Peso molecular (g/mol) 407.76
PubChem CID 16212267
Formula Weight (peso de la fórmula) 407.78