Learn More
Objetivo de pulverización de óxido de cinc, 76,2 mm de diámetro x 6,35 mm de grosor, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific™
Código de producto. 15443825
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Ea.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15443825 1 Ea. cada uno
1 options
Código de producto. 15443825 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041126.KS
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc oxide sputtering target
Nombre de nota 76.2mm (3.0 in.) dia. x 6.35mm (0.250 in.) thick
CAS 1314-13-2
Cantidad 1 Ea.
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula molecular OZn
Número MDL MFCD00011300
Sinónimo zinc oxide, zinc white, amalox, permanent white, Chinese white, snow white, emanay zinc oxide, felling zinc oxide, zinc oxide zno, akro-zinc bar 85
Información de solubilidad Soluble in diluted acid. Insoluble in water and alcohol.
Clave InChI XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Zn]
Nombre IUPAC oxocinc
Peso molecular (g/mol) 81.38
PubChem CID 14806
ChEBI CHEBI:36560
Formula Weight (peso de la fórmula) 81.37
Porcentaje de pureza 99.9%