Learn More
Objetivo de pulverización de óxido de cinc, 50,8 mm de diámetro x 3,18 mm de grosor, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | Zinc oxide sputtering target |
| Color | Blanco a amarillo |
| Nombre de nota | 50.8mm (2.0 in.) dia. x 3.18mm (0.125 in.) thick |
| Cantidad | 1 Ea. |
| CAS | 1314-13-2 |
| Olor | Odorless |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Fórmula molecular | OZn |
| Fórmula lineal | ZnO |
| Número MDL | MFCD00011300 |
| Afficher plus |