Learn More
Óxido de cinc, NanoArc™ ZN-2605, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15452467
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15452467 500 g 500 g
15442467 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15452467 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 045849.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1314-13-2 | OZn | 81.38 g/mol
Employed in the preparation of NaZnSiO3OH, a novel chiral framework material which has potential application in ion exchange, adsorption or catalysis. Used in electronic industry, instrumental industry, manufacture of electrical device, image recorder, rheostat, phosphor. Used as a sun screening agent in cosmetics, antibacterial and health protection antiager; UV protection; Piezoelectrics; High-temperature lubricant in gas turbine engines; Flame retardant; Adsorption; Dental cements; Environmental remediation; Gas sensors; Photocatalytic decontamination; Attenuation of ultraviolet light; Demilitarization of chemical and biological warfare agents; Cosmetics and cosmeceuticals; Electrodes for solar cells; Varistors; Pigments for paints.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1314-13-2
Fórmula molecular OZn
Peso molecular (g/mol) 81.38
Número MDL MFCD00011300
Clave InChI XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo zinc oxide, zinc white, amalox, permanent white, Chinese white, snow white, emanay zinc oxide, felling zinc oxide, zinc oxide zno, akro-zinc bar 85
PubChem CID 14806
ChEBI CHEBI:36560
Nombre IUPAC oxocinc
SMILES O=[Zn]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc oxide NanoArc™ ZN-2605
Punto de fusión 1975°C
Color Blanco
Forma física Polvo APS de 40-100 nm
Cantidad 500 g
Olor Odorless
Fórmula lineal ZnO
Número UN UN3077
Índice Merck 14,10147
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 81.37
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Zinc oxide, NanoArc ZN-0605
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Zinc oxide