Learn More
Óxido de cinc, pesado, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11443267
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
5000 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11443267 5000 g 5000 g
11433267 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11443267 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16188.0I
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1314-13-2 | OZn | 81.38 g/mol
Mainly used in coating auxiliary agents, electronics chemicals, leather auxiliary agents, paper chemicals, petroleum additives, plastic auxiliary agents, rubber auxiliary agents,surfactants, textile auxiliary agents. Nanometer zinc oxide can also be used for high-grade ceramic material, can reduce the sintering temperature, achieving the purpose of saving energy. Used as the sulfuration active agents and reinforcing agents for various natural rubber and compound rubber products as well as the colorants and filling agents of white glue. It can also be used as additives to improve textile, textile ultraviolet resistant function and self-cleaning ability, can also be used in feed industry additive
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza principalmente en agentes auxiliares de revestimiento, productos químicos para electrónica, agentes auxiliares para cuero, productos químicos de papel, aditivos de petróleo, agentes auxiliares de plástico, agentes auxiliares de caucho, surfactantes, agentes auxiliares textiles. El óxido de cinc nanométrico también puede usarse para materiales cerámicos de alta calidad, puede reducir la temperatura de sinterizado, logrando el propósito de ahorrar energía. Se utiliza como agente activo de sulfuración y agente de refuerzo para diversos productos de caucho natural y compuestos, y también como colorante y agente de relleno de cola blanca. También se puede utilizar como aditivo para mejorar el textil, la función textil resistente a los rayos ultravioleta y la capacidad de autolimpieza, también se puede utilizar como aditivo en la industria de piensos
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de metales alcalinotérreos fuertes. Metales alcalinos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1314-13-2
Fórmula molecular OZn
Peso molecular (g/mol) 81.38
Número MDL MFCD00011300
Clave InChI XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo zinc oxide, zinc white, amalox, permanent white, Chinese white, snow white, emanay zinc oxide, felling zinc oxide, zinc oxide zno, akro-zinc bar 85
PubChem CID 14806
ChEBI CHEBI:36560
Nombre IUPAC oxocinc
SMILES O=[Zn]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc oxide
Punto de fusión 1975°C
Nombre de nota heavy
Cantidad 5000 g
Olor Odorless
Densidad 5.606
Número UN UN3077
Índice Merck 14,10147
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 81.37
Porcentaje de pureza 98%