Learn More
Óxido de cinc, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10701915 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 GR
5 Kg
5 g
500 GR
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10701915 500 g Frasco de plástico 500 GR
10720492 5 g Frasco de vidrio 5 g
10390064 100 g Frasco de plástico 100 GR
10311261 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
11914141 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10701915 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 422745000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1314-13-2 | OZn | 81.38 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1314-13-2
Fórmula molecular OZn
Peso molecular (g/mol) 81.38
Número MDL MFCD00011300
Clave InChI XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo zinc oxide, zinc white, amalox, permanent white, Chinese white, snow white, emanay zinc oxide, felling zinc oxide, zinc oxide zno, akro-zinc bar 85
PubChem CID 14806
ChEBI CHEBI:36560
Nombre IUPAC oxocinc
SMILES O=[Zn]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc oxide
Punto de fusión 1975.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 500 g
Fórmula lineal ZnO
Fieser 01,1294; 05,622
Índice Merck 15,10347
Información de solubilidad Solubility in water: 1.6mg/l (29°C). Other solubilities: soluble in acids and alkalies,soluble in diluted acetic or mineral acids,ammoni,um carbonate,fixed alkali hydroxide solution,insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 81.38
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 5.6
Densidad 5.6000g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Zinc oxide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.