missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Óxido de zinc, 99%, (grado reactivo ACS), MP Biomedicals

Código de producto. 11416301 Tienda MP Biomedicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11416301 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11416301 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219389780

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Zinc Oxide
CAS 1314-13-2
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula molecular OZn
Número MDL MFCD00011300
Sinónimo zinc oxide, zinc white, amalox, permanent white, Chinese white, snow white, emanay zinc oxide, felling zinc oxide, zinc oxide zno, akro-zinc bar 85
Clave InChI XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Zn]
Nombre IUPAC oxocinc
Peso molecular (g/mol) 81.38
PubChem CID 14806
ChEBI CHEBI:36560
Formula Weight (peso de la fórmula) 81.4
Grado Reactivo ACS
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.