Learn More
Óxido de cinc, 99,999 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10287180 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10287180 25 g Frasco de vidrio 25 g
10617114 100 g Frasco de vidrio 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10287180 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 315790250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1314-13-2 | OZn | 81.38 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1314-13-2
Fórmula molecular OZn
Peso molecular (g/mol) 81.38
Número MDL MFCD00011300
Clave InChI XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo zinc oxide, zinc white, amalox, permanent white, Chinese white, snow white, emanay zinc oxide, felling zinc oxide, zinc oxide zno, akro-zinc bar 85
PubChem CID 14806
ChEBI CHEBI:36560
Nombre IUPAC oxocinc
SMILES O=[Zn]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc oxide
Punto de fusión 1975.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 25 g
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 5.6
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.999%
Densidad 5.6000g/mL
Fórmula lineal ZnO
Fieser 01,1294; 05,622
Índice Merck 15, 10347
Información de solubilidad Solubility in water: 1.6 mg/l (29°C). Other solubilities: soluble in acids and alkalies, soluble in diluted acetic or mineral acids, ammoni, ammonium carbonate, fixed alkali hydroxide solutio, insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 81.38
Porcentaje de pureza 99.999%
Grado base de trazas de metales