Learn More
Oxalato de cinc dihidrato, Puratronic™, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Zinc oxalate dihydrate is used as an chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Zinc oxalate dihydrate |
| Color | Blanco |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 100 g |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Fórmula molecular | C2H4O6Zn |
| Fórmula lineal | ZnC2O4·2H2O |
| Número UN | UN3288 |
| Índice Merck | 14,10146 |
| Sinónimo | 5-chloro-2-methoxyaniline hydrochloride, hindamine red r, azobase cas, hindasol red rc, stabamine red rc, devol red j, fast red r base, red base ciba i, red base irga i, red salt ciba i |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Zinc oxalate dihydrate
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- MIXTURE LIST-Contain: Zinc oxalate dihydrate