Learn More
Cinc, solución estándar con base oleosa, Specpure™, Zn 5000 μg/g, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15486475
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
15486475 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 15486475 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042453.18
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc, Oil based standard solution
Nombre de nota Zn 5000μg/g
Forma física Líquido
Número MDL MFCD00011291
Cantidad 50 g
Grado Specpure