Learn More
Nitruro de cinc, 99 % (base metálica)
Código de producto. 11319219
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11319219 10 g 10 g
15412987 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11319219 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 088212.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 1313-49-1 | N2Zn3 | 224.15 g/mol
Zinc nitride is useful in optical and electronic devices. It is doped with oxygen to prepare a potential nitride-based transparent conductor, which is used in semiconductors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1313-49-1
Fórmula molecular N2Zn3
Peso molecular (g/mol) 224.15
Número MDL MFCD00061327
Clave InChI AKJVMGQSGCSQBU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo zinc nitride, zinc nitride zn3n2
PubChem CID 12130759
SMILES [Zn++].[N-]=[Zn].[N-]=[Zn]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc nitride
Forma física Polvo
Cantidad 10 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in hydrochloric acid.
Nombre IUPAC zinc(2+) bis(zincioazanide)
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.12
Porcentaje de pureza 99%
Densidad 6.22 g/mL