Learn More
Nitrato de zinc hexahidrato, TRC
Código de producto. 30456882
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30456882 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30456882 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCZ4398001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc Nitrate Hexahydrate
CAS 10196-18-6
Cantidad 1 g
Fórmula molecular H12N2O12Zn
Sinónimo Nitric Acid Zinc Salt Hydrate, Nitric Acid Zinc Salt Hexahydrate, Zinc Dinitrate Hexahydrate
Fórmula InChI InChI=1S/2NO3.6H2O.Zn/c2*2-1(3)4;;;;;;;/h;;6*1H2;/q2*-1;;;;;;;+2
SMILES O.O.O.O.O.O.[Zn+2].[O-][N+](=O)[O-].[O-][N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC cinc; dinitrato; hexahidrato
Peso molecular (g/mol) 297.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.9682