Learn More
Nitrato de cinc hexahidrato, Puratronic™, 99,998 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Zinc nitrate hexahydrate is used as an analytical reagent, catalyst and as a mordant in dyeing. It finds application in electro galvanizing, rubber industry and in the water treatment industry. It is widely used as the precursor for the synthesis of zinc oxide. It is employed in the preparation of the steel phosphating agent. In the field of agriculture, it is used for nourishing and protecting fruit trees from acid rain.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | Zinc nitrate hexahydrate |
| Punto de fusión | ∼36°C |
| Color | Blanco |
| Forma física | Agregados cristalinos |
| Cantidad | 50 g |
| Olor | Odorless |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Densidad | 2.07 g/mL |
| Fórmula lineal | Zn(NO3)2·6H2O |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Zinc nitrate hexahydrate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sólido comburente Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: Nitric acid, zinc salt, hexahydrate