Learn More
Zinc Nitrate Hexahydrate, 98%, Reagent grade, Honeywell™
Código de producto. 15632280 Tienda Solstice Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
7 kg
Envase:
Drum with inliner
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
7 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15632280 7 kg Drum with inliner 7 Kg
15612280 100 g Poly Bottle 100 g
15622280 500 g Poly Bottle 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15632280 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 2287377KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Grado de reactivo, 98%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10196-18-6
Fórmula molecular H12N2O12Zn
Peso molecular (g/mol) 297.48
Número MDL MFCD00149889
Clave InChI JGPSMWXKRPZZRG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo zinc nitrate hexahydrate, zinc ii nitrte, zincnitratehexahydrate, acmc-1bzdd, n2o6zn.6h2o, ksc176g7t, zinc nitrate hexahydrate, puratronic, zinc nitrate, zinc 2+ hexahydrate dinitrate, zinc nitrate hexahydrate, p.a
PubChem CID 15865313
SMILES O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc Nitrate Hexahydrate
Punto de fusión 38.9°C
Color Blanco
Cantidad 7 kg
Fórmula lineal Zn(NO3)2 · 6H2O
Número UN UN1514
Información de solubilidad Soluble in water
Nombre IUPAC zinc(2+) hexahydrate dinitrate
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.49g/mol
Porcentaje de pureza 98%
Grado Reactivo
Envase Drum with inliner
Aspecto Powder or Crystals or Flakes
Densidad 2.060g/cm3