Learn More
Zinc Nitrate Hexahydrate, 98%, Reagent grade, Honeywell™
Código de producto. 15612280 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
7 kg
Envase:
Drum with inliner
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
7 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15612280 100 g Poly Bottle 100 g
15622280 500 g Poly Bottle 500 g
15632280 7 kg Drum with inliner 7 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15612280 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 228737100G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Grado de reactivo, 98%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10196-18-6
Fórmula molecular H12N2O12Zn
Peso molecular (g/mol) 297.48
Número MDL MFCD00149889
Clave InChI JGPSMWXKRPZZRG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo zinc nitrate hexahydrate, zinc ii nitrte, zincnitratehexahydrate, acmc-1bzdd, n2o6zn.6h2o, ksc176g7t, zinc nitrate hexahydrate, puratronic, zinc nitrate, zinc 2+ hexahydrate dinitrate, zinc nitrate hexahydrate, p.a
PubChem CID 15865313
SMILES O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc Nitrate Hexahydrate
Punto de fusión 38.9°C
Color Blanco
Cantidad 100 g
Fórmula lineal Zn(NO3)2 · 6H2O
Número UN UN1514
Información de solubilidad Soluble in water
Nombre IUPAC cinc; dinitrato; hexahidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.49g/mol
Porcentaje de pureza 98%
Grado Reactivo
Envase Poly Bottle
Aspecto Powder or Crystals or Flakes
Densidad 2.060g/cm3