Learn More
Estándar isotópico de zinc: Zinc a 10 μg/mL en 2% HNO3 (Enriquecido en Zn-68)
Código de producto. 30323883
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Código de producto. Cantidad
30323883 50 mL
1 options
Code produit 30323883 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGLIS68ZN50
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nombre del producto químico o material Zinc-68
CAS 14378-35-9
Nombres de analitos o componentes Zinc-68
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular 68 Zn
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Sinónimo 68 Zn
Fórmula InChI InChI=1 S/Zn/i1+3
Tipo de solución Solución única
SMILES [68 Zn]
Elemento Zn
Nombre IUPAC zinc-68
Solvent or Matrix Diluir HNO3
Industry Type Ensayos petroquímicos
Peso molecular (g/mol) 67.92
Cantidad 50 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 67.9248
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.