Learn More
Yoduro de cinc, ultra seco, 99,995 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11398587
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11398587 5 g 5 g
11388587 25 g 25 g
11308597 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11398587 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 035727.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10139-47-6 | ZnI2
Zinc iodide is used as an x-ray opaque penetrant in industrial radiography to enhance the contrast. It is used as electrode compartments and as a stain in electron microscopy in association with osmium tetroxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10139-47-6
Fórmula molecular ZnI2
Número MDL MFCD00011299
Especificaciones
Punto de ebullición 625°C (decomposition)
Nombre del producto químico o material Zinc Iodide
Punto de fusión 446°C
Nombre de nota Ampouled under argon
Forma física Granular, en ampolla bajo argón
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9%, metal basis
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 319.18
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 4.74
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Zinc iodide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Zinc iodide