Learn More
Yoduro de zinc, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Zinc Iodide |
| CAS | 10139-47-6 |
| Cantidad | 25 g |
| Fórmula molecular | I2Zn |
| Sinónimo | NSC 39113, Zinc Diiodide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2HI.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2 |
| SMILES | I[Zn]I |
| Nombre IUPAC | diyodozinc |
| Peso molecular (g/mol) | 319.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 317.7381 |