Especificaciones
| Punto de fusión | 446°C |
| CAS | 10139-47-6 |
| Color | Crema |
| pH | 5.6 |
| Forma física | Sólido en polvo |
| Cantidad | 100 g |
| Fórmula molecular | I2Zn |
| Número MDL | 11299 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 319.19g/mol |
| Envase | Jarra para polvos de plástico |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Zinc iodide
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.