Learn More
Yoduro de cinc, 99,999 %, (base de trazas metálicas), extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10378010 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10378010 25 g Frasco de vidrio 25 g
10346591 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10378010 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 212760250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10139-47-6 | I2Zn | 319.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10139-47-6
Fórmula molecular I2Zn
Peso molecular (g/mol) 319.19
Número MDL MFCD00011299
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc iodide
Punto de fusión 446°C
Nombre de nota 99.999%
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.999%
Fórmula lineal ZnI2
Fieser 01,1294; 05,765; 10,462; 11,604; 12,576; 13,88
Índice Merck 15, 10339
Información de solubilidad Solubility in water: 4500g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alkalies,soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 319.19
Porcentaje de pureza 100.00%
Grado base de trazas de metales
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 4.74
Densidad 4.7400g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Zinc iodide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Zinc iodide