Learn More
Yoduro de cinc, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Zinc iodide is often used as an x-ray opaque penetrant in industrial radiography to improve the contrast between the damage and intact composite.n conjunction with osmium tetroxide ZnI2 is used as a stain in electron microscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 625°C (decomposition) |
| Nombre del producto químico o material | Zinc iodide |
| Punto de fusión | 446°C |
| Color | Blanco a amarillo |
| Forma física | cristalino/a/s |
| Cantidad | 50 g |
| Fórmula lineal | ZnI2 |
| Número UN | UN3260 |
| Índice Merck | 14,10140 |
| Información de solubilidad | Freely soluble in water, glycerol, alcohol, ether |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Zinc iodide
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: Zinc iodide