Learn More
Yoduro de cinc, +98 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10686782 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10686782 250 g Frasco de vidrio 250 g
10378340 50 g Frasco de vidrio 50 g
10677934 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10686782 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 208062500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10139-47-6 | I2Zn | 319.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10139-47-6
Fórmula molecular I2Zn
Peso molecular (g/mol) 319.19
Número MDL MFCD00011299
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc iodide
Punto de fusión 446°C
Nombre de nota 98+%
Color De beige amarillento a blanco
Forma física Polvo cristalino higroscópico o cristales
Cantidad 250 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (Argentometry)
Fórmula lineal ZnI2
Fieser 01,1294; 05,765; 10,462; 11,604; 12,576; 13,88
Índice Merck 15, 10339
Información de solubilidad Solubility in water: 4500g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alkalies,soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 319.19
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 4.74
Densidad 4.7400g/mL