Learn More
Yoduro de cinc, +98 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Zinc iodide |
| Punto de fusión | 446°C |
| Nombre de nota | 98+% |
| Color | De beige amarillento a blanco |
| Forma física | Polvo cristalino higroscópico o cristales |
| Cantidad | 50 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% min. (Argentometry) |
| Fórmula lineal | ZnI2 |
| Fieser | 01,1294; 05,765; 10,462; 11,604; 12,576; 13,88 |
| Índice Merck | 15, 10339 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Zinc iodide
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: Zinc iodide