Learn More
Lingote de cinc, 345 mm de largo, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15415905
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 Pc.
5 Pc.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
15415905 1 Pc. cada uno
15425905 5 Pc. paquete de 5
2 options
Código de producto. 15415905
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 000682.KF
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-66-6 | Zn | 65.38 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-66-6
Fórmula molecular Zn
Peso molecular (g/mol) 65.38
Número MDL MFCD00011291
Clave InChI HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
Nombre IUPAC cinc
SMILES [Zn]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc ingot
Nombre de nota 345mm (13.6 in.) long
Cantidad 1 Pc.
Olor Odorless
Peso ≈175g/ingot
Formulario ≈175 g/lingote
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.99%