Learn More
Trifluorometanosulfonato de zinc (II), TRC
Código de producto. 30453306
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30453306 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30453306 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCZ439683100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc(II) Trifluoromethanesulphonate
CAS 54010-75-2
Fórmula molecular C F3 O3 S . Zn
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/CHF3O3S.Zn/c2-1(3,4)8(5,6)7;/h(H,5,6,7);/q;+2/p-1
SMILES [Zn+2].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Nombre IUPAC cinc;trifluorometanosulfonato
Peso molecular (g/mol) 214.478
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.881