Learn More
Trifluorometanosulfonato de zinc (II), TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Zinc(II) Trifluoromethanesulphonate |
| CAS | 54010-75-2 |
| Fórmula molecular | C F3 O3 S . Zn |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/CHF3O3S.Zn/c2-1(3,4)8(5,6)7;/h(H,5,6,7);/q;+2/p-1 |
| SMILES | [Zn+2].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | cinc;trifluorometanosulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 214.478 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 212.881 |