Learn More
Acetilacetonato de zinc (II), aprox. 25% de zinc
Código de producto. 10176863 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10176863 5 g Frasco de vidrio 5 g
10569833 100 g Frasco de vidrio 100 g
10783245 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10176863 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 388770050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 14024-63-6 | C10H14O4Zn | 263,60 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14024-63-6
Fórmula molecular C10H14O4Zn
Peso molecular (g/mol) 263.60
Número MDL MFCD00000035
Clave InChI CYDXJXDAFPJUQE-FDGPNNRMSA-L
Sinónimo zinc acetylacetonate hydrate, zinc 2,4-pentanedionate, hydrate, zinc 2+ bis 2z-4-oxopent-2-en-2-olate hydrate
PubChem CID 131675103
SMILES [Zn++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Especificaciones
Punto de ebullición 129.0°C to 131.0°C (10.0mmHg)
Nombre del producto químico o material Zinc(II) acetylacetonate
Punto de fusión 124.0°C to 126.0°C
Color Blanco a marfil
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: 6.9g/L (20°C)
Nombre IUPAC Zinc;(Z)-4-oxopent-2-en-2-olato;hidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.59
Porcentaje de pureza ∼25% (Zn)
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Zinc(II) acetylacetonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación