Learn More
Hidróxido de cinc, MP Biomedicals
Código de producto. 11433825 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
11433825 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 11433825 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0521996980
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc Hydroxide
CAS 20427-58-1
Cantidad 100 g
Fórmula molecular H2O2Zn
Sinónimo zinc hydroxide, zinc hydroxide zn oh 2, zinc 2+ ion dioxidanide, zinc, ion zn2+ bis oh-
Clave InChI UGZADUVQMDAIAO-UHFFFAOYSA-L
SMILES [OH-].[OH-].[Zn+2]
Nombre IUPAC cinc; dihidróxido
Peso molecular (g/mol) 99.394
PubChem CID 9812759
Formula Weight (peso de la fórmula) 99.38
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • zinx hydroxide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Zinc Hydroxide