Learn More
Hexafluoro-2,4-pentanodionato de cinc dihidrato, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11338378
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11338378 1 g 1 g
11328378 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11338378 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039559.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16743-33-2 | C10H6F12O6Zn | 515.51 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16743-33-2
Fórmula molecular C10H6F12O6Zn
Peso molecular (g/mol) 515.51
Número MDL MFCD00150577
Clave InChI HHDNHEKLDWSJAJ-LJDKTGGESA-L
Sinónimo zinc hexafluoroacetylacetonate hydrate, zinc hexafluoroacetylacetonate dihydrate, zinc hexafluoro 2,4-pentanedionate, zinc hexafluoro-2,4-pentanedionate dihydrate, hexafluoroacetylacetone zinc derivative dihydrate, 3z-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-2z-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopent-2-en-2-yl oxy zincio oxy pent-3-en-2-one dihydrate
PubChem CID 72376390
SMILES O.O.[Zn++].[O-]\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F.[O-]\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc hexafluoro-2,4-pentanedionate dihydrate
Punto de fusión 157°C to 158°C
Forma física Polvo
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC (Z)-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-hidroxipent-3-en-2-ona;cinc;dihidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 515.49 (479.47 Anhydrous)