Learn More
Gránulos de cinc, ACS, 99,8 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11318048
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11318048 1 kg 1 Kg
11328048 100 g 100 g
11308048 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11318048 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 036602.A1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    176.46€
    142.65€ / 1 Kg
    Ahorro 33.81€
    19% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Gránulos de cinc; ACS; 99,8 %; Alfa Aesar; malla -20
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-66-6
Fórmula molecular Zn
Peso molecular (g/mol) 65.38
Número MDL MFCD00011291
Clave InChI HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
Nombre IUPAC cinc
SMILES [Zn]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc
Nombre de nota For analysis ACS
Cantidad 1 kg
Tamaño de malla -20 Mesh
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.8%
Formulario Gránulos de malla -20
Grado Reactivo ACS