Learn More
Zinc, granulado, malla 40, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reactivo, J.T. Baker™
Código de producto. 15588274 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15588274 500 g Frasco de polietileno 500 g
1 options
Código de producto. 15588274 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 425201
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc
CAS 7440-66-6
Cantidad 500 g
Tamaño de malla 40 Mesh
Envase Frasco de polietileno
Formulario Granular
Fórmula molecular Zn
Número MDL MFCD00011291
Sinónimo dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
Clave InChI HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Zn]
Nombre IUPAC cinc
Peso molecular (g/mol) 65.38
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
Formula Weight (peso de la fórmula) 65.39
Grado Reactivo ACS BAKER ANALYZED
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.