Learn More
Glicinato de zinc, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Zinc Glycinate |
| CAS | 7214-08-6 |
| Fórmula molecular | C4H8N2O4Zn |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Glycine Zinc Salt (2:1) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C2H5NO2.Zn/c2*3-1-2(4)5;/h2*1,3H2,(H,4,5);/q;;+2/p-2 |
| SMILES | NCC(=O)O[Zn]OC(=O)CN |
| Nombre IUPAC | bis[(2-aminoacetil)oxi]zinc |
| Peso molecular (g/mol) | 213.5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 211.9776 |