Learn More
Hidrato de gluconato de cinc, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11416206
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11416206 500 g 500 g
11406206 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11416206 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23022.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    107.10€
    85.65€ / 500 g
    Ahorro 21.45€
    20% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 4468-02-4 | C4H7NO | 85.11 g/mol
Zinc gluconate hydrate is used as a food additive, a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hidrato de gluconato de cinc se utiliza como aditivo alimentario e intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua en una proporción de 100 g/l.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4468-02-4
Número MDL MFCD00868110
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc gluconate hydrate
pH 6.5
Olor Odorless
Fórmula molecular C4H7NO
Cantidad 500 g
Índice Merck 14,4456
Sinónimo propionaldehyde cyanohydrin, 2-hydroxybutyronitrile, butyronitrile, 2-hydroxy, butanenitrile, 2-hydroxy, alpha-hydroxybutyronitrile, propanal cyanhydrin, 1-cyanopropan-1-ol, 2-oxidanylbutanenitrile, 2-hydroxy-butyronitrile, butanenitrile, 2-hydroxy-9ci
Información de solubilidad Soluble in water 100g/ l.
Clave InChI NHSSTOSZJANVEV-UHFFFAOYNA-N
SMILES CCC(C#N)O
Nombre IUPAC 2-hidroxibutanonitrilo
Peso molecular (g/mol) 85.11
PubChem CID 20553
Formula Weight (peso de la fórmula) 455.69 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 97%