Learn More
Formato de cinc, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15483257
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15483257 100 g 100 g
15493257 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15483257 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24210.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 557-41-5 | C2H2O4Zn | 155.414 g/mol
Zinc formate is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El formato de cinc se utiliza como producto farmacéutico intermediario.
Solubilidad
Soluble en agua (52 g/l a 20 °C).
Notas
Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 557-41-5
Fórmula molecular C2H2O4Zn
Peso molecular (g/mol) 155.414
Número MDL MFCD00050836
Clave InChI XOBMCBQSUCOAOC-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo zinc formate, zinc diformate, formic acid, zinc salt, caswell no. 915, unii-zz67g2ct75, formic acid, zinc salt 2:1, epa pesticide chemical code 087802, 64-18-6 parent, bis-formyloxy zinc, zinc 2+ diformate
PubChem CID 11195
Nombre IUPAC cinc;diformato
SMILES C(=O)[O-].C(=O)[O-].[Zn+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc formate
Cantidad 100 g
Número UN UN3077
Información de solubilidad Soluble in water (52g/L at 20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.4
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Zinc formate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Zinc formate