Learn More
Lámina de cinc, 0,62 mm de grosor, 30 cm de ancho, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | Zinc |
| Color | Gris |
| Aspecto | Gray foil |
| Cantidad | 250 cm |
| Olor | Odorless |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.9% (Metals basis) |
| Formulario | Lámina, 0,62 mm de grosor, 30 cm de ancho |