Learn More
Lámina de cinc, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11335938
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 cm
50 cm
250 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11335938 250 cm cada uno
11325938 10 cm cada uno
11315938 50 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11335938 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010436.CB
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Forma: aprox 53 g/30x10 cm
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-66-6
Fórmula molecular Zn
Peso molecular (g/mol) 65.38
Número MDL MFCD00011291
Clave InChI HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
PubChem CID 23994
ChEBI CHEBI:30185
Nombre IUPAC cinc
SMILES [Zn]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc
Color Gris
Aspecto Gray foil
Cantidad 250 cm
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.98% (Metals basis)
Formulario Lámina, 0,25 mm de grosor, 30 cm de ancho