Learn More
Fluoruro de cinc tetrahidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11347727
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11347727 500 g 500 g
11357727 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11347727 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 014127.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 13986-18-0 | Molecular Formula: F2H8O4Zn | Molecular Weight: 175.437 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13986-18-0
Fórmula molecular F2H8O4Zn
Peso molecular (g/mol) 175.437
Número MDL MFCD00149892
Clave InChI OEUUYPRXVRBIFO-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo zinc fluoride tetrahydrate, zinc fluoride, tetrahydrate, unii-sq7815wxfb, zinc difluoride tetrahydrate, sq7815wxfb, zinc fluoride tetrahydrate mi, acmc-1c1qo, ksc497c6d, zinc, ion zn2+ tetrahydrate difluoride, zinc fluoride, tetrahydrate,
PubChem CID 44717730
Nombre IUPAC cinc;difluoruro;tetrahidrato
SMILES O.O.O.O.[F-].[F-].[Zn+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Zinc fluoride tetrahydrate
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 500 g
Olor Odorless
Número UN UN3288
Índice Merck 14,10136
Información de solubilidad Slightly soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.43 (103.37 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%