Learn More
Fluoruro de cinc, anhidro, 99 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11387237
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11387237 50 g 50 g
11377237 250 g 250 g
11367237 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11387237 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011541.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7783-49-5 | F2Zn | 103.377 g/mol
It is widely used in fluorination of organic compounds, as additive of electrolytic aluminum and also in electroplating baths. It is used in preserving food, manufacture of flux, oxygen-sensitive applications such as metal production, glasses, enamels, fabrics and plastics. It is also used in oil refining, manufacture of pharmaceuticals, manufacture phosphors for fluorescent electric lights, and floor coverings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7783-49-5
Fórmula molecular F2Zn
Peso molecular (g/mol) 103.377
Número MDL MFCD00011298
Clave InChI BHHYHSUAOQUXJK-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo zinc ii fluoride, zinc 2+ ion difluoride, acmc-1bhy1, ksc379c0l, zinc fluoride 50g, zinc, ion zn2+ difluoride
PubChem CID 10129912
Nombre IUPAC cinc;difluoruro
SMILES [F-].[F-].[Zn+2]
Especificaciones
Punto de ebullición 1500°C
Nombre del producto químico o material Zinc fluoride
Punto de fusión 872°C
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 50 g
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (anhydrous)
Densidad 4.95
Información de solubilidad Sparingly soluble in hydrochloric acid,nitric acid,and ammonium hydroxide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.37
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Zinc fluoride, anhydrous
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Zinc fluoride